Learn More
Cadence Science™ Aiguilles d’alimentation vétérinaire en acier inoxydable malléable
Code produit 16367555
Modifier l'affichage
Click to view available options
Jauge:
18G
20G
Diamètre (métrique) de la bille:
1,9 mm
2,3 mm
Longueur (impériale):
1,5 in
2 in
3,1 in
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Jauge Diamètre (métrique) de la bille Longueur (impériale) Conditionnement
16367555 18G 2,3 mm 3,1 in 100 pièces
12393800 20G 1,9 mm 1,5 in 100 pièces
11948104 18G 2,3 mm 2 in 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16367555 Fournisseur Cadence Science™ Code fournisseur 9917
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 02-12-2026
Conçus pour répondre aux besoins particuliers des pharmacologues, des toxicologues, des pathologistes et d’autres chercheurs en sciences biomédicales travaillant avec des animaux de laboratoire. Les aiguilles d’alimentation vétérinaire en acier inox mallé
  • Construction en acier inoxydable de type 304
  • Malléable
  • Stérile
  • Jetable
  • 100/boîte, 20 x 5/sachet stérile
Spécification
Type de produit Aiguille d’alimentation vétérinaire
Matériau Acier inoxydable (304)
Jetable Usage unique
À utiliser avec (application) Alimentation vétérinaire
Jauge 18G
Stérilité Stérile
Longueur (impériale) 3,1 in
Diamètre (métrique) de la bille 2,3 mm