Learn More
Monochlorhydrate de malonaldéhyde bis(phénylimine), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470327 100 g 100g
11460327 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11470327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21721.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 123071-42-1 | C15H15ClN2 | 258.749 g/mol
Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride is a useful fluorescent cyanine dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le monochlorhydrate de malonaldehyde bis(phénylimine) est un colorant fluorescent utile de cyanine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (partiellement).
Remarques
Hygroscopique, conserver à l’écart de l’eau / l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123071-42-1
Formule moléculaire C15H15ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 258.749
Numéro MDL MFCD00054634
Clé InChI FLMLOZWXXPLHIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme malonaldehyde bis phenylimine monohydrochloride, malonaldehyde bis phenylimine hydrochloride, malondialdehyde bis phenylimine monohydrochloride, malonaldehyde bis phenylimine hcl, malonaldehydedianilidehydrochloride, n-3-phenylimino-1-propen-1-yl aniline hydrochloride, n1,n3-diphenylpropane-1,3-diimine hydrochloride, 1e,3e-n1,n3-diphenylpropane-1,3-diimine hydrochloride
CID PubChem 12213307
Nom IUPAC N,N’-diphénylpropane-1,3-diimine;chlorhydrate
SMILES C1=CC=C(C=C1)N=CCC=NC2=CC=CC=C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride
Point de fusion ∽215°C (decomposition)
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in water (partly).
Poids de la formule 258.75
Pourcentage de pureté 98%