Learn More
Malonamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459066
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11459066 100 g 100g
11469066 500 g 500g
11479066 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459066 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17939.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 108-13-4 | C3H6N2O2 | 102.093 g/mol
Malonamide is a reagent for fluorimetric determination of reducing carbohydrates. The malonamide-based ionic liquid extractant was used in the extraction of europium(iii) and other trivalent rare earth elements from nitric acid medium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le malonamide est un réactif pour la détermination fluorimétrique des glucides réducteurs. L’extrait liquide ionique à base de malonamide a été utilisé dans l’extraction de l’europium(iii) et d’autres éléments trivalents rares à partir du milieu acide nitrique.
Solubilité
Soluble dans le HCl.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 108-13-4
Formule moléculaire C3H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 102.093
Numéro MDL MFCD00008034
Clé InChI WRIRWRKPLXCTFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme malonamide, malonodiamide, malondiamide, malonyldiamide, carboxamidoacetamide, malonic acid diamide, malonic diamide, unii-qvq8cng255, qvq8cng255, methane-1,1-dicarboxamide
CID PubChem 7911
Nom IUPAC propanediamide
SMILES C(C(=O)N)C(=O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Malonamide
Point de fusion 167°C to 171°C
Quantité 100 g
Beilstein 1751401
Informations sur la solubilité Soluble in HCl.
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté 98%