Learn More
Chlorhydrate de bis(phénylimine) de malondialdéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Malondialdehyde Bis(phenylimine) Monohydrochloride |
| CAS | 123071-42-1 |
| Formule moléculaire | C15H14N2 . HCl |
| Quantité | 2.5 g |
| Synonyme | Benzenamine, N,N'-1,3-propanediylidenebis-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine, N,N'-1,3-propanediylidenebis-, monohydrochloride (9CI), Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride, Malonaldehyde dianilide hydrochloride, Malondialdehyde bis(phenylimine) monohydrochloride, N,N'-1,3-Propanediylidenebis[benzenamine] hydrochloride (1:1), Malonaldehyde dianilide monohydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-6,8-13H,7H2;1H |
| SMILES | Cl.C(C=Nc1ccccc1)C=Nc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | N,N'-diphénylpropane-1,3-diimine ; chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 258.75 |
| Poids de la formule | 258.0924 |