Learn More
Chlorhydrate de bis(phénylimine) de malondialdéhyde, TRC
Code produit 30481171
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481171 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30481171 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM198140500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Malondialdehyde Bis(phenylimine) Monohydrochloride
CAS 123071-42-1
Formule moléculaire C15H14N2 . HCl
Quantité 500 mg
Synonyme Benzenamine, N,N'-1,3-propanediylidenebis-, hydrochloride (1:1) (ACI), Benzenamine, N,N'-1,3-propanediylidenebis-, monohydrochloride (9CI), Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride, Malonaldehyde dianilide hydrochloride, Malondialdehyde bis(phenylimine) monohydrochloride, N,N'-1,3-Propanediylidenebis[benzenamine] hydrochloride (1:1), Malonaldehyde dianilide monohydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-6,8-13H,7H2;1H
SMILES Cl.C(C=Nc1ccccc1)C=Nc2ccccc2
Nom IUPAC N,N'-diphénylpropane-1,3-diimine ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 258.75
Poids de la formule 258.0924