Spécification
| CAS | 141-82-2 |
| Point de fusion | 130°C |
| Couleur | Blanc |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C3H4O4 |
| Numéro MDL | 2707 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid |
| Clé InChI | OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(C(=O)O)C(=O)O |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Malonic acid
- Dangers
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.