Learn More
Acide malonique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10113320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10113320 250 g Flacon en plastique -
10316770 1 kg Flacon en plastique 1kg
11955021 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10113320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125262500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 141-82-2 | C3H4O4 | 104.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-82-2
Formule moléculaire C3H4O4
Poids moléculaire (g/mol) 104.06
Clé InChI OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme malonic acid, dicarboxymethane, carboxyacetic acid, methanedicarboxylic acid, kyselina malonova, usaf ek-695, dicarboxylate, dicarboxylic acid, kyselina malonova czech, propanediolic acid
CID PubChem 867
ChEBI CHEBI:30794
Nom IUPAC Acide propanedioïque
SMILES C(C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Malonic acid
Point de fusion 130.0°C to 135.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 172°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2CCH2CO2H
Quantité 250 g
Beilstein 02,566
Merck Index 15,5774
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1400g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 104.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Malonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.