Learn More
Dihydrazide d’acide malonique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348715
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348715 5 g 5g
11358715 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348715 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12270.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3815-86-9 | C3H8N4O2 | 132.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3815-86-9
Formule moléculaire C3H8N4O2
Poids moléculaire (g/mol) 132.12
Numéro MDL MFCD00041268
Clé InChI PSIKPHJLTVSQFO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme malonic acid dihydrazide, malonohydrazide, malonic dihydrazide, propanedioic acid, dihydrazide, malonhydrazide, malonyl dihydrazide, malonic acid, dihydrazide, malonyl hydrazide, malonic acid hydrazide, malonoyldihydrazine
CID PubChem 77433
Nom IUPAC propanedihydrazide
SMILES NNC(=O)CC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Malonic acid dihydrazide
Point de fusion 152°C to 156°C
Quantité 5 g
Beilstein 1072337
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 99%