Learn More
Acide malonique, TRC
Code produit 30006093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006093 100 g 100g
30005980 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30006093 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM158005100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-82-2
Formule moléculaire C3 H4 O4
Poids moléculaire (g/mol) 104.06
Synonyme Propanedioic acid (9CI, ACI), Malonic acid (8CI), 1,3-Propanedioic acid, Carboxyacetic acid, Dicarboxymethane, Malonates, MeSH ID: D008314, Methanedicarboxylic acid, NSC 8124
Nom IUPAC Acide propanedioïque
SMILES OC(=O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Malonic acid (Propanedioic acid)
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Poids de la formule 104.011