Learn More
Malononitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10499620 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10499620 100 g Flacon en verre 100g
10264980 500 g Flacon en verre 500g
10200020 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10499620 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125271000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.30€
    29.65€ / 100g
    Économisez 6.65€
    18% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 109-77-3 | C3H2N2 | 66.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 109-77-3
Formule moléculaire C3H2N2
Poids moléculaire (g/mol) 66.06
Numéro MDL MFCD00001883
Clé InChI CUONGYYJJVDODC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme malononitrile, dicyanomethane, cyanoacetonitrile, malonic dinitrile, methylene cyanide, dicyanmethane, malonodinitrile, malonic acid dinitrile, methylenedinitrile, methane, dicyano
CID PubChem 8010
ChEBI CHEBI:33186
Nom IUPAC propanedinitrile
SMILES C(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Malononitrile
Note relative au nom 99%
Point de fusion 30.0°C to 34.0°C
Couleur Marron-jaune à blanc
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 220.0°C
Point d’éclair 112°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NCCH2CN
Quantité 100 g
Beilstein 02,589
Fieser 04,317
Merck Index 15,5775
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and acetone
Poids de la formule 66.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Malononitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.