Learn More
Malononitrile, 99 %
Description
Agent de réticulation pour la modification des protéines via l’amidation. Le malononitrile est utilisé comme précurseur dans la préparation d’un médicament anticancéreux, du triamtérène, de l’adénine, du méthotrexate, de la thiamine, des fibres acryliques et des colorants. Il est utilisé dans la condensation de Knoevenagel pour préparer le 2-chlorobenzalmalononitrile en réagissant avec le 2-chlorobenzaldéhyde. Il agit comme agent de lessivage pour l’or. Il est utilisé comme matière première pour la réaction de Gewald de la cétone ou de l’aldéhyde afin de produire du 2-aminothiophène à l’aide de soufre élémentaire et d’une base. En outre, elle joue un rôle important dans la préparation des [1,6]-naphthyridines, gamma-kétoamides, 1,4-dihydropyridine, chroméno[2,3-b]pyridine et dihydro-1,4-dithiépine.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Agent de réticulation pour la modification des protéines via l’amidation. Le malononitrile est utilisé comme précurseur dans la préparation d’un médicament anticancéreux, du triamtérène, de l’adénine, du méthotrexate, de la thiamine, des fibres acryliques et des colorants. Il est utilisé dans la condensation de Knoevenagel pour préparer le 2-chlorobenzalmalononitrile en réagissant avec le 2-chlorobenzaldéhyde. Il agit comme agent de lessivage pour l’or. Il est utilisé comme matière première pour la réaction de Gewald de la cétone ou de l’aldéhyde afin de produire du 2-aminothiophène à l’aide de soufre élémentaire et d’une base. De plus, il joue un rôle important dans la préparation des cadres de [1,6]-naphthyridines, gamma-cétoamides, 1,4-dihydropyridine, chromeno[2,3-b]pyridine et dihydro-1,4-dithiépine.
Solubilité
Soluble dans l’eau, acétone, acide acétique, chloroforme, éthanol, éther et benzène.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants, les acides forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Malononitrile |
| Point de fusion | 30°C to 34°C |
| Densité | 1.049 |
| Point d’ébullition | 220°C to 222°C |
| Point d’éclair | 112°C (233°F) |
| Indice de réfraction | 1.415 |
| Quantité | 2500 g |
| Numéro UN | UN2647 |
| Beilstein | 773697 |
| Merck Index | 14,5711 |
| Afficher plus |
RUO– À des fins de recherche uniquement