Learn More
Malononitrile, TRC
Code produit 30481825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30481825 100 g 100g
30474946 25 g 25g
30467435 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30481825 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM158020100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-77-3
Formule moléculaire C3 H2 N2
Poids moléculaire (g/mol) 66.06
Synonyme Propanedinitrile, Malononitrile (8CI), Cyanoacetonitrile, Dicyanomethane, Malondinitrile, Malonic acid dinitrile, Malonodinitrile, Methane, dicyano-, Methylene cyanide, Methylenedinitrile, NSC 3769, Malonitrile
Nom IUPAC propanedinitrile
SMILES N#CCC#N
Specifications
Nom chimique ou matériau Malonitrile
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C3H2N2/c4-2-1-3-5/h1H2
Poids de la formule 66.0218