Learn More
Dichlorure de malonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486298
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15486298 25 g 25g
15496298 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59868.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1663-67-8 | C3H2Cl2O2 | 140.947 g/mol
Malonyl Dichloride is primarily used an intermediate in the manufacture of pharmaceutical and agrochemical products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le dichlorure de malonyle est principalement utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de produits pharmaceutiques et agrochimiques.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Température de stockage recommandée : 2 - 4°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1663-67-8
Formule moléculaire C3H2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.947
Numéro MDL MFCD00000735
Clé InChI SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
CID PubChem 74269
Nom IUPAC Dichlorure de propanedioyl
SMILES C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Malonyl dichloride
Densité 1.449
Point d’ébullition 53°C to 55°C (19 mmHg)
Point d’éclair 47°C (117°F)
Formule linéaire CH2(COCl)2
Indice de réfraction 1.465
Quantité 25 g
Numéro UN UN2920
Beilstein 774044
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 140.95
Pourcentage de pureté 97%