Learn More
Dichlorure de malonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10699504 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100 GR
25 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10699504 25 g Flacon en verre 25 GR
10692135 100 g Flacon en verre 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10699504 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125280250
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 1663-67-8 | C3H2Cl2O2 | 140.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1663-67-8
Formule moléculaire C3H2Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 140.95
Numéro MDL MFCD00000735
Clé InChI SXYFKXOFMCIXQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme malonyl chloride, malonyl dichloride, malonoyl chloride, malonic acid dichloride, malonoyl dichloride, malonic acid chloride, malonylchloride, methane-1,1-dicarbonyl chloride, malonylchlorid, malonyldichloride
CID PubChem 74269
Nom IUPAC Dichlorure de propanedioyl
SMILES C(C(=O)Cl)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Malonyl dichloride
Couleur Marron à jaune
Densité 1.4500g/mL
Point d’ébullition 47.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCOCH2COCl
Indice de réfraction 1.4620 to 1.4660
Quantité 25 g
Beilstein 02, I, 252
Fieser 12,291
Gravité spécifique 1.45
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: soluble in ether
Poids de la formule 140.95
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Malonyl dichloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.