Learn More
Malotilate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16494167
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité
16494167 50 mg
16418288 10 mg
16408016 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16494167 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYA0060
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Malotilate (NKK 105), an orally active hepatotropic agent and an anti-fibrotic substance, selectively inhibits the 5-lipoxygenase (5-LOX) (IC50=4.7 μM). Malotilate prevents the development of hepatocytic injury in alcohol-pyrazole hepatitis by decreasing hepatic acetaldehyde levels and preventing the retention of transferrin in the hepatocytes.
Malotilate (NKK 105), an orally active hepatotropic agent and an anti-fibrotic substance, selectively inhibits the 5-lipoxygenase (5-LOX) (IC50=4.7 μM). Malotilate prevents the development of hepatocytic injury in alcohol-pyrazole hepatitis by decreasing hepatic acetaldehyde levels and preventing the retention of transferrin in the hepatocytes.
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Malotilate
CAS 59937-28-9
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C12H16O4S2
Quantité 50 mg
Synonyme NKK 105
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 100 mg/mL (346.76 mM)
SMILES O=C(OC(C)C)/C(C(OC(C)C)=O)=C1SC=CS\1
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Poids de la formule 288.38
Pourcentage de pureté 99.65%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.