Learn More
MALT1 inhibitor MI-2, MedChemExpress
Description
MALT1 inhibitor MI-2 is a MALT1 inhibitor (IC50=5.84 μM). MALT1 inhibitor MI-2 binds directly to MALT1, irreversibly suppresses protease function and is accompanied by NF-κB reporter activity suppression, c-REL nuclear localization inhibition, and NF-κB target gene downregulation. MALT1 inhibitor MI-2 shows nontoxic to animals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | MALT1 inhibitor MI-2 |
| CAS | 1047953-91-2 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C19H17Cl3N4O3 |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 46 mg/mL (100.94 mM) |
| SMILES | O=C(NC1=CC=C(N2N=C(OCCOC)N=C2C3=CC=C(Cl)C(Cl)=C3)C=C1)CCl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 455.72 |
| Poids de la formule | 455.72 |
| Afficher plus |