Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltodextrine 12
Code produit 16671824 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16671824 250 g 250g
16661824 50 g 50g
16651824 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16671824 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 466682500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    90.65€ / 250g
    Économisez 18.35€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9050-36-6 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9050-36-6
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.16
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Maltodextrin 12
Point de fusion 240.0°C
Quantité 250 g