Learn More
Maltol, TRC
Code produit 30464318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30464318 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30464318 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM1601305G
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Maltol
CAS 118-71-8
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C6 H6 O3
Quantité 5 g
Synonyme 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-one, Maltol
Formule InChI InChI=1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
SMILES CC1=C(O)C(=O)C=CO1
Nom IUPAC 3-hydroxy-2-méthylpyran-4-one
Poids moléculaire (g/mol) 126.11
Poids de la formule 126.0317
Pourcentage de pureté >95%