Learn More
Melford Maltose
Code produit 30018461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
500g
5kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018461 1 kg 1kg
30018463 500 g 500g
30018464 5 kg 5kg
30018460 100 g 100g
30018462 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30018461 Fournisseur Melford Code fournisseur M220001000.0
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Le produit est généralement expédié sous 24 heures. Réservé à la recherche ou à la fabrication ultérieure, ne pas utiliser à des fins alimentaires ou pharmaceutiques.
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Numéro CAS : 6363-53-7
Formulemoléculaire:C₁₂H₂₂O₁₁H₂O
Masse moléculaire : 360,3
Spécification
CAS 6363-53-7
Formule moléculaire C12H22O11-H2O
Quantité 1 kg