Learn More
Melford Maltose
Description
Le produit est généralement expédié dans un délai de 24 heures. Utilisation pour la recherche ou la fabrication ultérieure, et non pour l’utilisation d’aliments ou de médicaments.
Numéro CAS : 6363-53-7
Formulemoléculaire:C₁₂H₂₂O₁₁H₂O
Masse moléculaire : 360,3Spécification
Spécification
| CAS | 6363-53-7 |
| Formule moléculaire | C12H22O11-H2O |
| Quantité | 5 kg |