Spécification
| Nom chimique ou matériau | Maltose Monohydrate |
| Point de fusion | ∼120°C (decomposition) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Quantité | 1 kg |
| Beilstein | 5784659 |
| Poids de la formule | 360.31 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
| Forme physique | Poudre cristalline |