Learn More
Maltotriose, 93 %
Code produit 10127843 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
25 g
Conditionnement:
25g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10127843 25 g 25g
10691555 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10127843 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 225940250
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1109-28-0 | C18H32O16 | 504.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1109-28-0
Numéro MDL MFCD00006629
Clé InChI FYGDTMLNYKFZSV-NBCPLHMPSA-N
Synonyme maltotriose, d-maltotriose
CID PubChem 134129496
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyle)-6-[(2R,3S,4S,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyle)oxane-3-yle]oxyoxane-3-yle]oxy-6-(hydroxyméthyle)oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Maltotriose
Point de fusion 132.0°C to 135.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H32O16
Quantité 25 g
Conditions de rotation spécifiques +162.50° (25°C c=1,H2O)
Rotation spécifique + 162.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50mg/mL,clear colorless solution
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
Poids de la formule 504.44
Pourcentage de pureté 93%
Forme physique Poudre cristalline fine ou cristaux