Learn More
Maltotriose, 93 %
Code produit 10691555 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
25 g
Conditionnement:
25g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10691555 500 mg 500mg
10127843 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10691555 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 225945000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 1109-28-0 | C18H32O16 | 504.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1109-28-0
Numéro MDL MFCD00006629
Clé InChI FYGDTMLNYKFZSV-NBCPLHMPSA-N
Synonyme maltotriose, d-maltotriose
CID PubChem 134129496
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyle)-6-[(2R,3S,4S,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyle)oxane-3-yle]oxyoxane-3-yle]oxy-6-(hydroxyméthyle)oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Maltotriose
Point de fusion 132.0°C to 135.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 91% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H32O16
Quantité 500 mg
Conditions de rotation spécifiques +162.50° (25°C c=1,H2O)
Rotation spécifique + 162.50
Informations sur la solubilité Solubility in water: 50mg/mL,clear colorless solution
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
Poids de la formule 504.44
Pourcentage de pureté 93%
Forme physique Poudre cristalline fine ou cristaux