Learn More
Thermo Scientific Chemicals Maltotriose, 98 %
Product Code. 15457869
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15457869 5 g 5g
15447869 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15457869 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J66491.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    419.22€
    346.65€ / 5g
    Économisez 72.57€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1109-28-0 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
Maltotriose is a matrose regulon inducer in Escherichia coli. Maltotriose has been used in a study to investigate the influence of fourth generation poly(propyleneimine) dendrimers on blood cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le maltotriose est un inducteur de régulon maltose dans les Escherichia coli. Le maltotriose a été utilisé dans une étude pour étudier l’influence des dendrimères poly(propylèneimine) de quatrième génération sur les cellules sanguines.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1109-28-0
Formule moléculaire C18H32O16
Poids moléculaire (g/mol) 504.438
Numéro MDL MFCD00006629
Clé InChI FYGDTMLNYKFZSV-NBCPLHMPSA-N
Synonyme maltotriose, d-maltotriose
CID PubChem 134129496
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxyméthyle)-6-[(2R,3S,4S,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxyméthyle)oxane-3-yle]oxyoxane-3-yle]oxy-6-(hydroxyméthyle)oxane-3,4,5-triol
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Maltotriose
Point de fusion 132°C to 135°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 1443481
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Rotation optique +165° (c=1 in Water)
Poids de la formule 504.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre