Learn More
Maltotriose, MedChemExpress
Code produit 16405566
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16405566 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16405566 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY113011
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
MedChemExpress Maltotriose, the second most abundant sugar present in brewing, is an inducer of the maltose regulon of Escherichia coli. Maltotriose can induce beta-galactosidase synthesis.
Maltotriose, the second most abundant sugar present in brewing, is an inducer of the maltose regulon of Escherichia coli. Maltotriose can induce beta-galactosidase synthesis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Maltotriose
Forme physique Solid
CAS 1109-28-0
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H32O16
Informations sur la solubilité H2O : 250 mg/mL (495.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H](O[C@@]1(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@]([H])([C@@H]([C@H](C=O)O)O)[C@@H](CO)O)[H])[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
Poids de la formule 504.44
Pourcentage de pureté 96.0%
Qualité Research