Learn More
IBA Lifesciences Vecteur d’expression de cellules de mammifères pCSG-IBA sans sécrétion
GREENER_CHOICE
Code produit 15643868 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Change view
Click to view available options
Vecteur:
pCSG-IBA103
pCSG-IBA105
pCSG-IBA123
pCSG-IBA143
pCSG-IBA145
pCSG-IBA162
pCSG-IBA164
pCSG-IBA167
pCSG-IBA168
pCSG-IBA23
pCSG-IBA3
pCSG-IBA43
pCSG-IBA45
pCSG-IBA5
pCSG-IBA62
pCSG-IBA64
pCSG-IBAwt1
Conditionnement:
5µg
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vecteur unitSize
15643868 pCSG-IBA103 5µg
15613858 pCSG-IBA3 5µg
15613868 pCSG-IBA64 5µg
15613878 pCSG-IBA145 5µg
15623858 pCSG-IBA5 5µg
15623878 pCSG-IBA162 5µg
15633858 pCSG-IBA23 5µg
15633878 pCSG-IBA164 5µg
15643878 pCSG-IBA167 5µg
15653878 pCSG-IBA168 5µg
15663868 pCSG-IBA105 5µg
15673858 pCSG-IBA43 5µg
15673868 pCSG-IBA123 5µg
15683858 pCSG-IBA45 5µg
15693848 pCSG-IBAwt1 5µg
15693858 pCSG-IBA62 5µg
15693868 pCSG-IBA143 5µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Code produit 15643868 Fournisseur IBA Lifesciences Code fournisseur 55103001
Conçu pour une expression épisomique de haut niveau chez les hôtes de mammifères sous sélection G418. Le vecteur d’expression de cellules de mammifères IBA Lifesciences GmbH sans sécrétion est un vecteur d’expression large avec des caractéristiques universelles pour l’expression transitoire ainsi que pour la génération de lignées cellulaires stables (NeoR).
Vecteurs d'expression mammifères pCSG-IBA
  • Conçu pour une expression épisomique de haut niveau chez les hôtes de mammifères sous sélection G418 contenant les éléments suivants :
    • Promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus humain (CMV) pour une expression de haut niveau dans un large éventail de cellules de mammifères
    • Réplication épisomique via l’origine de réplication du virus d’Epstein Barr (oriP) et de l’antigène nucléaire encodé par l’EBNA-1 dans les cellules humaines, de primates et de chiens et par l’origine de réplication SV40 dans les cellules la infectées de manière latente par SV40 ou qui expriment le grand antigène T SV40 (p. ex. HEK293T, COS-1, COS-7)
  • Les lignées cellulaires stables peuvent être sélectionnées par le gène de résistance à la néomycine (NeoR).
  • De plus, le promoteur immédiat-précoce du cytomégalovirus humain (CMV) permet une expression de haut niveau dans un large éventail de cellules de mammifères.
Veuillez noter que le clonage dans les vecteurs accepteurs pCSG-IBA nécessite obligatoirement l’enzyme de restriction Esp3I car aucun autre MCS n’est disponible pour l’intégration d’un gène d’intérêt. En plus du clonage direct du gène d’intérêt dans les vecteurs pCSG-IBA avec Esp3I, une autre option via un vecteur d’entrée est possible.
Spécification
Système constitutif ou inductible Constitutive
Marqueur génétique Ampicilline
Accélérateur CMV
Type de produit Vector
Agent de sélection (eucaryotique) Geneticin™ (G-418)
Stabilité 12 mois après l'expédition
Contenu et stockage Recommandé : 2°C à 8°C pour une utilisation fréquente, -20°C pour un stockage à long terme
Espèces Mammifère
Conditions d’expédition Température ambiante
Marqueur de protéine Twin-Strep-tag
Méthode de clonage Clonage direct
Concentration 250 ng/μl
Primer Avant
Quantité 5 μg
Vecteur pCSG-IBA103
À utiliser avec (application) Expression épisomique (oriP, EBNA-1)