Learn More
Gibco™ Mammary Epithelial Growth Supplement (MEGS)
Code produit 10226393 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10226393 5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10226393 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur S0155
 Article restreint
En stock
Supplément de croissance épithéliale mammaire (MEGS)
Une solution stérile concentrée (100X) destinée à être utilisée comme un composant dans un environnement de culture complet pour la croissance des cellules épithéliales mammaires humaines. Chaque flacon de 5 ml de MEGS contient tous les facteurs de croissance, les hormones et les extraits tissulaires requis pour la culture des cellules épithéliales de mammifères. Il s’agit de la quantité appropriée de supplément pour un flacon de 500 ml de milieu 171.
Lorsqu’un flacon de 500 ml de milieu de culture est supplémenté au MEGS, les concentrations finales des composants dans ce milieu supplémenté sont les suivantes :
  • Extrait pituitaire bovin (BPE) (0,4% v / v)
  • Facteur de croissance I humain recombinant apparenté à l’insuline (1 μg / ml)
  • Hydrocortisone (0,5 μg / ml)
  • Facteur de croissance épidermique humain (3 ng / ml)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Conserver à -20°C dans un congélateur sans système de dégivrage automatique.
    Type de cellule Cellules épithéliales (mammaires)
    Concentration 100 X
    Type de produit Supplément de croissance
    Stérilité Stérile
    Gamme de produits Cascade Biologics
    Quantité 5 ml
    Conditions d’expédition Glace carbonique
    Espèces Humaine