Learn More
Mancozeb, MedChemExpress
Description
Mancozeb is an ethylene-bis-dithiocarbamate fungicide.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mancozeb |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 8018-01-7 |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C8H12Mn2N4S8Zn2 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informations sur la solubilité | H2O : 1 mg/mL (1.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.51 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | S=C([S-])NCCNC1=[S][Mn]([Mn+])[S-]1.S=C([S-])NCCNC2=[S][Zn]([Zn+])[S-]2 |
| Afficher plus |