Learn More
Mancozèbe (qualité technique), TRC
Code produit 30470944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470944 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470944 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM1622001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Mancozeb
CAS 8018-01-7
Formule moléculaire C4 H6 Mn N2 S4 . C4 H6 N2 S4 Zn
Quantité 1 g
Synonyme Manganese, [N-[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']-, mixt. with [N-[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']zinc (ACI), Carbamic acid, ethylenebis[dithio-, manganese zinc complex (8CI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, manganese complex (ZCI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, zinc complex (ZCI), Manganese, [[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]-, mixt. with [[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]zinc (ZCI), Manganese, [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']-, mixt. with [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']zinc (9CI), Zinc, [[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]-, mixt. contg. (ZCI), Zinc, [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']-, mixt. contg. (9CI), Agrox 16D, Agrozeb 80WP, Banazeb 60SC, Carmazine, Contizeb, Daisenmengxin, Dhanuka M 45, Diesen M, Dithane, Dithane 60SC, Dithane 945, Dithane DG, Dithane DG NT, Dithane F, Dithane F 45, Dithane M 45, Dithane M45, Dithane M80, Dithane Neo Tec 75WG, Dithane NT, Dithane OS, Dithane Rainshield Neo Tec, Dithane S 60, Dithane SPC, Dithane ultra, F 2966, Fore, Green-daisen M, Greenzeb 80WP, Hi-shield, Indofil 80WP, Indofil M 45, Indofil M45, Jimanaisen, Jimandaisen, Karamate, Karamate N, Kascade, Liro manzeb, Mancomix, Mancosan, Mancozan, Mancozeb, Mancozebe Sipcam, Mancozi, Maneb-zinc, Mankogal, Manoseb, Manzate 200, Manzeb, Manzidan, Marzin, Milcozebe, Mount 45, Mycotrin, Nemispor, Novozir MN, Novozir MN 80, Othane M 45, Pencozeb, Penncozeb, Pennfluid, Sakozeb Blue, Sancozeb, Sandozeb Pepite, Suncozeb, Tanzeo M 45, Thane M 45, Trimanoc, Tritogol MZ, Vondozeb, Ziman-Dithane, Zimanat, Zimaneb, Zinc manganese ethylenebisdithiocarbamate
Formule InChI InChI=1S/2C4H8N2S4.Mn.Zn/c2*7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;/h2*1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;/q;;2*+2/p-4
SMILES S=C1NCCNC(=S)S[Zn]S1.S=C2NCCNC(=S)S[Mn]S2
Nom IUPAC 1,3-dithia-5,8-diaza-2λ ^{2}-manganacyclononane-4,9-dithione ; 1,3-dithia-5,8-diaza-2λ ^{2}-zincacyclononane-4,9-dithione
Poids moléculaire (g/mol) 541.07
Poids de la formule 538.75