Learn More
(+/-)-Mandelamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11311667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11311667 1 g 1g
11321667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11311667 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04679.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 4410-31-5 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4410-31-5
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00025495
Clé InChI MAGPZHKLEZXLNU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mandelamide, dl-mandelamide, o-hydroxy phenylacetamide, 2-hydroxy-2-phenyl-acetamide, benzeneacetamide, .alpha.-hydroxy, hydrate, -mandelamide, mandelic acid amide, +/--mandelamide
CID PubChem 73558
Nom IUPAC 2-hydroxy-2-phénylacétamide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-Mandelamide
Point de fusion 132°C to 135°C
Quantité 1 g
Beilstein 2208677
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 97%