Learn More
Hydrazide d’acide mandélique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302557 5 g 5g
11312557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11302557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11653.06
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2443-66-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2443-66-5
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00038133
Clé InChI FWTGUGVETHVGTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mandelic acid hydrazide, mandelhydrazide, mandelhydrazine, mandelic acid, hydrazide, mandelic hydrazide, hydroxy-phenyl-acetic acid hydrazide, 2-???-1-phenylethan-1-ol, mandelohydrazide, asischem d13400, akos bc-1667
CID PubChem 73126
Nom IUPAC 2-hydroxy-2-phénylacétohydrazide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)NN)O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Mandelic acid hydrazide
Point de fusion 128°C to 131°C
Quantité 5 g
Beilstein 2096197
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.