Learn More
Hydrazide d’acide mandélique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312557
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312557 25 g 25g
11302557 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312557 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11653.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2443-66-5 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2443-66-5
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00038133
Clé InChI FWTGUGVETHVGTL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme mandelic acid hydrazide, mandelhydrazide, mandelhydrazine, mandelic acid, hydrazide, mandelic hydrazide, hydroxy-phenyl-acetic acid hydrazide, 2-???-1-phenylethan-1-ol, mandelohydrazide, asischem d13400, akos bc-1667
CID PubChem 73126
Nom IUPAC 2-hydroxy-2-phénylacétohydrazide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)NN)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mandelic acid hydrazide
Point de fusion 128°C to 131°C
Quantité 25 g
Beilstein 2096197
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 97%