Learn More
Mandestrobine 2-déméthylée, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mandestrobin 2-Demethyl |
| CAS | 173662-85-6 |
| Formule moléculaire | C18H21NO3 |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | 2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]-alpha-hydroxy-N-methylbenzeneacetamide, 2-[2-(2,5-Dimethylphenoxymethyl)phenyl]-2-hydroxy-N-methylacetamide |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H21NO3/c1-12-8-9-13(2)16(10-12)22-11-14-6-4-5-7-15(14)17(20)18(21)19-3/h4-10,17,20H,11H2,1-3H3,(H,19,21) |
| SMILES | CNC(=O)C(O)c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C |
| Nom IUPAC | 2-[2-[(2,5-diméthylphénoxy)méthyl]phényl]-2-hydroxy-N-méthylacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 299.36 |
| Poids de la formule | 299.1521 |