Learn More
Manganèse, plus de 99 %, poudre, maille -40, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsBeschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Manganese |
| Couleur | Brun-Marron à Brun-Gris |
| Note relative au nom | 99+% |
| Quantité | 1 kg |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Forme | Poudre |
| Formule linéaire | Mn |
| Merck Index | 15, 5788 |
| Poids de la formule | 54.94 |
| Mehr anzeigen |