Learn More
Chlorure de manganèse tétrahydraté, TRC
Code produit 30474933
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30474933 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474933 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM1643001G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese Chloride (AS)
CAS 13446-34-9
Formule moléculaire 2 Cl . Mn . 4 H2 O
Quantité 1 g
Synonyme Manganese Chloride (MnCl2) Tetrahydrate, Bothdel Oral Solution 10, LumenHance, Manganese Chloride tetrahydrate, Manganese Dichloride Tetrahydrate, Manganese(2+) Chloride Tetrahydrate, Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, Manganous Chloride Tetrahydrate
Formule InChI InChI=1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn+2]
Nom IUPAC dichlorure de manganèse(2+) tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 197.91
Poids de la formule 196.918