Learn More
Chlorure de manganèse tétrahydraté, TRC
Code produit 30478573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478573 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478573 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM16430010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese Chloride (AS)
CAS 13446-34-9
Formule moléculaire 2 Cl . Mn . 4 H2 O
Quantité 10 g
Synonyme Manganese Chloride (MnCl2) Tetrahydrate, Bothdel Oral Solution 10, LumenHance, Manganese Chloride tetrahydrate, Manganese Dichloride Tetrahydrate, Manganese(2+) Chloride Tetrahydrate, Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, Manganous Chloride Tetrahydrate
Formule InChI InChI=1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn+2]
Nom IUPAC dichlorure de manganèse(2+) tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 197.91
Poids de la formule 196.918