Learn More
2,4-pentanedionate de manganèse(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453038 500 g 500g
11433038 25 g 25g
11443038 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11453038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18762.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 14024-58-9 | C10H14MnO4 | 253.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14024-58-9
Formule moléculaire C10H14MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 253.16
Numéro MDL MFCD00000022 MFCD09998212
Clé InChI ZQZQURFYFJBOCE-FDGPNNRMSA-L
Synonyme bis 4-hydroxypent-3-en-2-one dihydrate manganese
CID PubChem 54669727
Nom IUPAC (Z)-4-hydroxypent-3-en-2-one ; manganèse ; dihydraté
SMILES [Mn++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) 2,4-pentanedionate
Point de fusion 260°C to 262°C (decomposition)
Densité 1.6
Quantité 500 g
Poids de la formule 253.16