Learn More
Acétate de manganèse(II), anhydre, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11470128 50 g 50g
11480128 250 g 250g
11460128 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23708.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 638-38-0 | C4H6MnO4 | 173.03 g/mol
Manganese(II) acetate is used as a dye mordant and varnish drier. It is also used in fertilizers, food packaging and feed additives. Further, it serves as a desiccant, catalyst, intermediate and ion exchange agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de manganèse(II) est utilisé comme mordant de colorant et siccatif de vernis. Il est également utilisé dans les engrais, les emballages alimentaires et les additifs alimentaires. De plus, il sert de dessiccant, de catalyseur, d’agent intermédiaire et d’échange d’ions.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol et l’acide acétique.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 638-38-0
Formule moléculaire C4H6MnO4
Poids moléculaire (g/mol) 173.03
Numéro MDL MFCD00013039
Clé InChI UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
Synonyme manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
CID PubChem 12525
Nom IUPAC manganèse(2+) ; diacétate
SMILES [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) acetate
Note relative au nom anhydrous
Formule linéaire Mn(OOCCH3)2
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,5724
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol and acetic acid.
Poids de la formule 173.03
Pourcentage de pureté ≥98%