Learn More
Méthylate de manganèse(II)
Descripción
Le méthoxyde de magnésium (II) est utilisé comme produit biochimique pour la recherche protéomique et il est également utilisé pour la carboxylation des composés de méthylène actifs.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
Especificaciones
Especificaciones
| Nom chimique ou matériau | Manganese(II) methoxide |
| Formule linéaire | Mn(OCH3)2 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN3181 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Informations sur la solubilité | Soluble in methanol |
| Poids de la formule | 117.01 |
| Forme physique | Poudre |
RUO– À des fins de recherche uniquement
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.