Learn More
Méthylate de manganèse(II)
Code produit 11338067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338067 25 g -
11318067 1 g 1g
11328067 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11338067 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022563.14
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 7245-20-7 | C₂H₆MnO₂ | 117,006 g/mol
Le méthoxyde de magnésium (II) est utilisé comme produit biochimique pour la recherche protéomique et il est également utilisé pour la carboxylation des composés de méthylène actifs.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7245-20-7
Formule moléculaire C2H6MnO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.006
Numéro MDL MFCD00061476
Clé InChI UQIRCVPINUNHQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme manganese ii methoxide, acmc-20akkm, dimethoxymanganese ii, manganese ii bis methoxide, manganese 2+ bis methoxide, manganese 2+ ion bis methoxide
CID PubChem 10219413
Nom IUPAC manganèse(2+) ;méthanolate
SMILES C[O-].C[O-].[Mn+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese(II) methoxide
Formule linéaire Mn(OCH3)2
Quantité 25 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in methanol
Poids de la formule 117.01
Forme physique Poudre
RUO– À des fins de recherche uniquement