Learn More
Phtalocyanine de manganèse(II), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Manganese(II) phthalocyanine |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in pyridine,chloronaphthalene,and conc. sulfuric acid. Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 567.47 |
| Forme physique | Cristalline |