Learn More
Pièces de manganèse, ultrapures, 99,9998 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426765
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426765 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15426765 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045130.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese pieces, 10mm and down, ultrapure
CAS 7439-96-5
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9998% (metals basis)
Formule moléculaire Mn
Numéro MDL MFCD00011111
Synonyme colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
Clé InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
Nom IUPAC manganèse
Poids moléculaire (g/mol) 54.94
CID PubChem 23930
ChEBI CHEBI:35154