Learn More
Pièces de manganèse, irrégulières, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11371298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11371298 250 g 250g
11351298 1 kg 1kg
11361298 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11371298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010236.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-96-5
Formule moléculaire Mn
Poids moléculaire (g/mol) 54.94
Numéro MDL MFCD00011111
Clé InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
CID PubChem 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nom IUPAC manganèse
SMILES [Mn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese
Couleur Gris
Aspect Gray irregularly shaped pieces
Densité 7.3g/cm3 at 20°C
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Forme Pièces de forme irrégulière
Poids de la formule 54.94