Learn More
Pièces de forme irrégulière en manganèse, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363268
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363268 25 g 25g
11373268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363268 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036221.14
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour les dépôts sous vide
For vacuum deposition
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-96-5
Formule moléculaire Mn
Poids moléculaire (g/mol) 54.94
Numéro MDL MFCD00011111
Clé InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
CID PubChem 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nom IUPAC manganèse
SMILES [Mn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese
Couleur Gris
Aspect Gray irregularly shaped pieces
Densité 7.3g/cm3 at 20°C
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Pièces de forme irrégulière