Learn More
Poudre de manganèse, maille de -325, 99,3 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391298 1 kg 1kg
11301308 25 g 25g
11381298 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11391298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010238.A1
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Densité apparente 2,6-3,5 g/cm3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-96-5
Formule moléculaire Mn
Poids moléculaire (g/mol) 54.94
Numéro MDL MFCD00011111
Clé InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
CID PubChem 23930
ChEBI CHEBI:35154
Nom IUPAC manganèse
SMILES [Mn]
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese
Couleur Gris
Aspect Gray powder
Quantité 1 kg
Dimensions de la maille -325 Mesh
Plage de pourcentage du dosage 99.3% (Metals basis)
Forme Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Manganese powder
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese