Learn More
Cible de pulvérisation de manganèse, 50,8 mm (2,0 po) de diamètre x 6,35 mm (0,250 po) d’épaisseur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Manganese sputtering target |
| Note relative au nom | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick |
| Quantité | 1 Ea. |
| CAS | 7439-96-5 |
| Forme | Pressé à chaud |
| Odeur | Odorless |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Formule moléculaire | Mn |
| Numéro MDL | MFCD00011111 |
| Synonyme | colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds |
| Afficher plus |