Learn More
Cible de pulvérisation de manganèse, 76,2 mm (3,0 po) de diamètre x 3,18 mm (0,125 po) d’épaisseur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15414805
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15414805 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15414805 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040864.KS
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese sputtering target
Note relative au nom 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Quantité 1 Ea.
CAS 7439-96-5
Forme Pressé à chaud
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Mn
Numéro MDL MFCD00011111
Synonyme colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mn]
Nom IUPAC manganèse
Poids moléculaire (g/mol) 54.94
CID PubChem 23930
ChEBI CHEBI:35154
Pourcentage de pureté 99.95%