Learn More
Manganèse, TRC
Code produit 30476847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30476847 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30476847 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM50050050G
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Manganese
CAS 7439-96-5
Quantité 50 g
Formule moléculaire Mn
Synonyme Manganese, Amiplus Mn, Basfoliar Manganes, Colloidal manganese, Cutaval, Ele-Max Manganese, JIS-G 1213, MNE 06PB, Manganese element, Manganese-55, Oligo-Mn, SuperMan, Teprosyn Mn, Mangan, Mn
Formule InChI InChI=1S/Mn
SMILES [Mn]
Nom IUPAC Manganèse
Poids moléculaire (g/mol) 54.94
Poids de la formule 54.938