Learn More
Mangiférine, TRC
Code produit 30133964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30133964 250 mg 250mg
30137060 1 g 1g
30005412 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133964 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM163800250MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4773-96-0
Formule moléculaire C19 H18 O11
Poids moléculaire (g/mol) 422.34
Synonyme 9H-Xanthen-9-one, 2-β-D-glucopyranosyl-1,3,6,7-tetrahydroxy-, Mangiferin (6CI,7CI,8CI), 1,3,6,7-Tetrahydroxyxanthone-C2-β-D-glucoside, 2-C-β-D-Glucopyranosyl-1,3,6,7-tetrahydroxyxanthone, 2-β-D-Glucopyranosyl-1,3,6,7-tetrahydroxy-9H-xanthen-9-one, Alpizarin, Alpizarine, Aphloiol, Chinomin, Chinonin, Hedysarid, NSC 248870, Shamimin
Nom IUPAC 1,3,6,7-tétrahydroxy-2-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]xanthene-9-one
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)c2c(O)cc3Oc4cc(O)c(O)cc4C(=O)c3c2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mangiferin
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H18O11/c20-4-11-15(25)17(27)18(28)19(30-11)12-8(23)3-10-13(16(12)26)14(24)5-1-6(21)7(22)2-9(5)29-10/h1-3,11,15,17-23,25-28H,4H2/t11-,15-,17+,18-,19+/m1/s1
Poids de la formule 422.0849
Pourcentage de pureté >95%