Learn More
Mangostin, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Mangostin |
| CAS | 6147-11-1 |
| Formule moléculaire | C24 H26 O6 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 9H-Xanthen-9-one, 1,3,6-trihydroxy-7-methoxy-2,8-bis(3-methyl-2-buten-1-yl)-, 9H-Xanthen-9-one, 1,3,6-trihydroxy-7-methoxy-2,8-bis(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), Mangostin (6CI,7CI), Xanthen-9-one, 1,3,6-trihydroxy-7-methoxy-2,8-bis(3-methyl-2-butenyl)- (8CI), 1,3,6-Trihydroxy-7-methoxy-2,8-bis(3,3-dimethylallyl)xanthone, 1,3,6-Trihydroxy-7-methoxy-2,8-bis(3-methyl-2-buten-1-yl)-9H-xanthen-9-one, 1,3,6-Trihydroxy-7-methoxy-2,8-di(3-methyl-2-butenyl)xanthone, 7-O-Methyl-4-desprenylcostatin, 7-O-Methyl-γ-mangostin, NSC 139154, NSC 27593, NSC 30552, α-Mangosten, α-Mangostin |
| Formule InChI | InChI=1S/C24H26O6/c1-12(2)6-8-14-16(25)10-19-21(22(14)27)23(28)20-15(9-7-13(3)4)24(29-5)17(26)11-18(20)30-19/h6-7,10-11,25-27H,8-9H2,1-5H3 |
| SMILES | COc1c(O)cc2Oc3cc(O)c(CC=C(C)C)c(O)c3C(=O)c2c1CC=C(C)C |
| Nom IUPAC | 1,3,6-trihydroxy-7-méthoxy-2,8-bis(3-méthylbut-2-ényl)xanthén-9-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 410.46 |
| Poids de la formule | 410.1729 |